Merck
431-50
Centriprep Zentrifugen-Filtereinheit
50 kDa cutoff, 15 mL volume
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36100101
UNSPSC Code:
41104916
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Centriprep Zentrifugen-Filtereinheit, 50 kDa cutoff, 15 mL volume
material
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 0.5 mL
manufacturer/tradename
Centriprep®
parameter
15 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
135 cm
diam.
2.81 cm
filtration area
2.84 cm2
working volume
15 mL
pore size
50 kDa NMWCO
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
Application
50 kDa Ausschaltmechanismus, 15 ml Volumen
Ausschwingrotor mit maximal 1.500 x g
Features and Benefits
Minimales Endkonzentratvolumen: 700 µl
General description
Filtercode: YM-50
Filtertyp: Ultrafiltration
Physical form
Farbcode: Rosa
Legal Information
CENTRIPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany