Fortfahren mit
420411
Kanamycinsulfat, Streptomyces kanamyceticus, zellkulturgetestet
An aminoglycoside antibiotic effective against Gram-positive and Gram-negative organisms. Inhibitor of protein biosynthesis that acts on the 30S ribosome, causing misreading of the genetic code.
Synonym(e):
Kanamycinsulfat, Streptomyces kanamyceticus, zellkulturgetestet
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36N4O11 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.50 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
General description
Empfohlene Arbeitskonzentration: 100 µ;g/ml
Ein Aminoglycosid-Antibiotikum, das gegen grampositive und gramnegative Organismen wirksam ist. Inhibitor der Proteinbiosynthese, der auf das 70S-Ribosom einwirkt und ein falsches Ablesen des genetischen Codes verursacht. Kann Nierenschäden und Ototoxizität verursachen. Nützlich für die Selektion von Kanamycin-resistenten Plasmiden in E. coli. Getestet und in Bezug auf Zytotoxizität gegen HeLa-Zellen als negativ befunden. Enthält mehr als 98 % Kanamycin A.
Enthält >;98 % Kanamycin A. ≥;750 µ;g/mg
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Proteinbiosynthese, die auf das 30S-Ribosom einwirkt
Preparation Note
Nach der Rekonstitution durch Filtration über einen Filter mit einer Porengröße von 0,22 µ;m sterilisieren, in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Jahr haltbar.
Other Notes
Lech, K., and Brent, R. 1995. in Current Protocols in Mol. Biol. Vol. 1 (Ausubel, F.M., et al., Eds.) John Wiley &; Sons, New York.
Cardon, G.H., et al. 1993. Plant J.3, 773.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York. p.1.6, A.6.
Korzybyski, T., et al. 1978. In Antibiotics, Origin, Nature, and Properties1, 690.
Stiffler, P.W., et al. 1974. Antimicrob. Agents Chemother.6, 516.
Umezawa, S., et al. 1968. J. Antibiot.21, 367.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)