Fortfahren mit
407320
γ-Interferon, Maus, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
Interferon-γ-Vorläufer, IFN-γ, rmIFN-γ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 611,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (RP-HPLC, FPLC, and SDS-PAGE)
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (RP-HPLC, FPLC, and SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
soluble (Reconstitute with sterile water to >=100 µg/ml, containing 0.1% HSA or BSA. Further dilute with aqueous buffers just prior to use.)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinantes γ;-Interferon (γ;-IFN) der Maus, das in E. coli als nicht glykosyliertes Einzelpoypeptid exprimiert wird, das 134 Aminosäuren enthält. Aufgereinigt mittels Chromatographiemethoden. IFN-γ; ist ein Typ-II-Zytokin, das von aktivierten T-Zellen und natürlichen Killerzellen produziert wird. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Immunregulierung und wird mit der Induktion der Expression von Histokompatibilitätsmolekülen der Klasse II in Zellen in Verbindung gebracht, die diese Moleküle in der Regel nicht exprimieren, was zu Autoimmunerkrankungen führt.
Biochem/physiol Actions
In einem zytopathischen Effekt-Hemmtest als IE/mg auf einer chargenspezifischen Basis ausgewiesen.
Physical form
Lyophilisiert aus 0,5 x PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Mit sterilem Wasser auf ≥;100 µ;g/ml mit 0,1 % HSA oder BSA rekonstituieren. Unmittelbar vor Gebrauch mit wässrigen Pufferlösungen verdünnen.
Nach der Rekonstitution für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank aufbewahren (4 °;C) oder für die langfristige Lagerung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C 2 bis 7 Tage und bei einer Temperatur von -20 °;C bis zu 4 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden.
Other Notes
Alvarado, J., et al. 2005. Immunol. Lett.99, 109.
Di Rosa, M., et al. 2005. Clin. Chem. Lab. Med.43, 499.
Malaguarnera, L., et al. 2005. J. Clin. Lab. Anal.19, 128.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IF005407293407294
description
-
description
The Interferon-gamma protein (or IFN-gamma protein) is a regulatory protein produced by activated NK cells & CD4+TCRalpha/beta+, CD8+TCRalpha/beta+ & TCRgamma/delta+ T cells.
description
-
description
-
assay
≥95% (RP-HPLC, FPLC, and SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How can product 407320-20UG be measured in IU for a dose concentration of 100 IU/mL for an experiment, considering that the label specifies a specific activity of 10 million U/mg P? Is there any interchangeability between these units and the ones I require?
    1 answer
    1. The activity is assessed in "IU" using an inhibition assay, with the result corresponding to a specific activity in international units per milligram (IU/mg).