Fortfahren mit
401485
IKK-2-Inhibitor, SC-514
InSolution, ≥95%
Synonym(e):
InSolution IKK-2-Inhibitor, SC-514
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2OS2
Molekulargewicht:
224.30
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
clearpale yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
401479401484401481
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
General description
Ein zellpermeabler, starker, reversibler, ATP-kompetitiver und hochselektiver Inhibitor von IKK-2 (IC50 ~3–12 µ;M für den IKK-2-Homodimer, den IKK-1/IKK-2-Heterodimer und IKK-2), der zudem entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Die Spezifität wurde unter Verwendung eines Panels von 31 weiteren Kinasen berichtet, darunter die IKK-Isoformen IKK-1, IKK-i und TBK-1 (IC50 >;200 µ;M). Blockiert nachweislich spezifisch die NF-κ;B-abhängige Genexpression, aber nicht die MAP-Kinase-Signalwege in stimulierten synovialen RASF-Fibroblastenzellen. Wirkt nicht hemmend auf die Phosphorylierung und Aktivierung des IKK-Komplexes.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
IKK-2
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: ~ 3–12 µ;M für den IKK-2-Homodimer, den IKK-1/IKK-2-Heterodimer und IKK-2
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 25 mM Lösung (1 mg/178 µ;l) des IKK-2-Inhibitors, SC-514 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-401479&;#124;[/islink]">;401479<;/A>;) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem ersten Gebrauch in Aliquote aufteilen und kühlen (4 °;C).
Other Notes
Baxter, A., et al. 2004 Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 2817.
Kishore, N., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 32861.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
401485-1MG04055977212006