Fortfahren mit
40-092AB
BioTek® 405 TS magnetischer 96-Well-Washer
Synonym(e):
ELISA washer, MILLIPLEX® assay plate cleaner, MILLIPLEX® assay washer, MILLIPLEX® microplate washing system, MILLIPLEX® workflow plate washer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41104923
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Designed to efficiently wash bead-based multiplex assays, cell-based assays, and ELISAs. Compatible with 96 well plate.
manufacturer/tradename
BioTek®
technique(s)
ELISA: suitable, multiplexing: suitable
shipped in
ambient
General description
Der neue magnetische 96-Well-Washer von BioTek mit Touchscreen und Ultraschallreinigung verfügt über eine hochmoderne, hochauflösende Touchscreen-Benutzeroberfläche mit LED-Hintergrundbeleuchtung für die intuitive und flexible Instrumentensteuerung der 96-Well-Mikroplattenwäsche. Ein 5,7-Zoll-Farbdisplay führt Benutzer per Fingerdruck nahtlos durch Protokollentwicklung, Gerätewartung und tägliche Verwendung. Zwei Anschlüsse für USB-Sticks zur bequemen Dateiübertragung, -speicherung und Verwendung. Wenn Sie eine Computersteuerung bevorzugen oder die Konformität mit 21 CFR Part 11 benötigen, können Sie den magnetische 96-Well-Wascher von BioTek mit Touchscreen und Ultraschallreinigung über die optionale Liquid Handling Control Software steuern. Der magnetische 96-Well-Wascher von BioTek mit Touchscreen und Ultraschallreinigung bietet eine neue, moderne und leistungsstarke Schnittstelle, um die täglichen Abläufe in den heutigen Life-Science-Labors neu zu gestalten. Mit schneller und effizienter Vakuumfiltration, optimierter Zellwäsche für lose haftende Zell-Monoschichten und zum Patent angemeldeter Technologie „Ultrasonic Advantage“
Dank der abgewinkelten Dispensierröhrchen erhalten Sie volle Kontrolle über Abgabe- und Ansaugraten sowie einzigartiger X-, Y-, Z-Positionierung. Der magnetische 96-Well-Washer von BioTek mit Touchscreen- und Ultraschallreinigung ist ideal für die anspruchsvollsten Waschanforderungen, einschließlich lose haftender Zelllinien. Für Anwendungen auf 96-Well-Mikrotiterplatten ist der magnetische 96-Well-Washer von BioTek mit Touchscreen- und Ultraschallreinigung die ideale Wahl. Er bietet einzigartige Funktionen zur Reduzierung der Hintergrundextinktionswerte und zur Erhöhung des Signal-Rausch-Verhältnisses typischer ELISA-Assays. Seine grafische Benutzeroberfläche mit Farb-Display und das breite Anwendungsspektrum machen den magnetischen 96-Well-Washer von BioTek mit Touchscreen und Ultraschallreinigung zu einer benutzerfreundliche Komplettlösung für das Waschen von 96-Well-Platten in einem kompakten und roboterkompatiblen Design.
Application
ELISA, Bead-basierte Multiplex-Assays, zellbasierte Assays, 96-Well-Platten-Washer für Milliplex-Assays
Features and Benefits
Automatisierter interner Wechsel zwischen vier Puffern, Design für schnellen Wechsel der Dispensierröhrchen, Schnellmenü für Befüllung, Waschen und Wartung, Assays mit magnetischen Beads sowie herkömmliche ELISAs, patentiertes Automatisierungssystem „Ultrasonic Advantage“ für Wartung und Überprüfung.
Legal Information
BioTek is a registered trademark of BioTek Instruments LLC
Ultrasonic Advantage is a trademark of BioTek Instruments, Inc. (now part of Agilent Technologies)
Verify is a trademark of BioTek Instruments, Inc. (now part of Agilent Technologies)
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)