Wichtige Dokumente
385581-M
Sigma-Aldrich
11beta-HSD1-Inhibitor, 10j
The 11beta-HSD1 Inhibitor, 10j, also referenced under CAS 1009373-58-3, controls the biological activity of 11beta-HSD1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
11beta-HSD1-Inhibitor, 10j
Größe auswählen
10 MG
€ 245,00
€ 245,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 245,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H33BrN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.77
€ 245,00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, spirozyklischer Harnstoff, der als selektiver Inhibitor der 11β;-Hydroxysteroid-Dehydrogenase 1 (11β;-HSD1) in Enzym- und Human-Adipozytenassays wirkt (IC50 von 1,6 nM und 5.3 nM). Bestehend aus 2 Enantiomeren, 10j2 (R-Isomer) ist er ˜; 2- bis 3-fach potenter als 10j1 (S-Isomer), in beiden der genannten Assays. 11β;-HSD1-Aktivität in Gegenwart von 10j2 (10mg/kg in Tieren p.o.) resultiert in ˜; 80 % Reduktion der Konzentration von Plasmakortisol gegenüber den mit Vehikel behandelten Kontrollgruppen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Tice, C.M., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 881.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable