Fortfahren mit
382113
C646
≥99% (sum of isomers, HPLC), solid, histone acetyltransferase p300 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Histon-Acetyltransferase p300-Inhibitor, C646, 4-(4-{[5-(4,5-dimethyl-2-nitrophenyl)furan-2-yl]methyliden}-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoesäure, p300/CBP-Inhibitor IV, Histon-Acetyltransferase-Inhibitor V, HAT-Inhibitor V
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H19N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (sum of isomers, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Histon-Acetyltransferase p300-Inhibitor, C646, Histone Acetyltransferase p300 Inhibitor, C646, CAS 328968-36-1, is a cell-permeable, reversible inhibitor of p300/CBP HAT (Ki = 400 nM). Competes with acetyl-CoA for the p300 Lys-CoA binding pocket.
Quality Segment
assay
≥99% (sum of isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brick red
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C24H19N3O6/c1-13-10-20(21(27(31)32)11-14(13)2)22-9-8-18(33-22)12-19-15(3)25-26(23(19)28)17-6-4-16(5-7-17)24(29)30/h4-12H,1-3H3,(H,29,30)/b19-12-
InChI key
HEKJYZZSCQBJGB-UNOMPAQXSA-N
General description
Ein reversibler, zellpermeabler Inhibitor von Pyrazolon p300/CBP HAT (Ki = 400 nM), der mit Acetyl-CoA um die p300-Lys-CoA-Bindungstasche konkurriert. Diese Verbindung bewirkt 86 % Hemmung gegen p300 bei 10 nM, aber weniger als 10 % Hemmung gegen Serotonin-N-Acetyltransferase, PCAF-Histon acetyltransferase, GCN5-Histonacetyletransferase, Rtt109-Histonacetyletransferase, Sas-Histonacetyltransferase und MOZ-Histonacetyltransferase in einem chemischen Screening-Assay. Die Behandlung von C3H 10T1/2-Mausfibroblasten mit 25 µ;M der Verbindung erbrachte eine hemmende Wirkung gegen basale und TSA-induzierbare Acetylierung der Histone H3 und H4. Hemmt nachweislich auch das menschliche Zellwachstum in den Krebszelllinien des Melanoms und kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCL) bei 10 µ;M mit ähnlicher oder höherer Potenz wie der peptidbasierte Bisubstrat-p300/CBP-HAT-Inhibitor Lys-CoA-Tat bei 25 µ;M.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Bowers, EM., et al. 2010. Chem Biol17, 471.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)