371720
Anti-Giα-1-Subunit, Internal (159-168) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
diluted serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Gnai1(14677)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Goldsmith, P.P., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 14683.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable