Fortfahren mit
361571
CHIR99021
≥95% (HPLC), liquid, GSK-3 inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
InSolution GSK-3-Inhibitor XVI, CHIR99021, 6-(2-(4-(2,4-Dichlorphenyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)-pyrimidin-2-ylamino)ethylamino)-nicotinonitril
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18Cl2N8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
GSK-3 Inhibitor XVI, CHIR99021, InSolution, ≥95%, 25 mM
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)c2nc(ncc2c4[nH]cc(n4)C)NCCNc3ncc(cc3)C#N
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
InChI key
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Aminopyrimidin-Verbindung, die als hochwirksamer, potenter, ATP-kompetitiver und stark selektiver GSK-3-Inhibitor wirkt (IC50 = 10 und 6,7 nM gegen GSK-3α bzw. GSK-3β). Zeigt geringe oder keine Wirkung auf 46 andere Enzyme (IC50 > 8,8 µM gegen 20 Kinasen und Ki ≥ 5 µM gegen 23 Nicht-Kinase-Enzyme) und nur schwache Bindung an 22 pharmakologisch relevante Rezeptoren (Kd ~4 µM). Diese Verbindung ist oral verfügbar und verbessert nachweislich sowie auf effektive Weise den Glucosemetabolismus in Typ-2-Diabetesmodellen in vivo bei Mäusen und Ratten. Die Festform dieser Verbindung (Katalog-Nr. 361559) ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
GSK-3α und β
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 10 und 6,7 nM gegen GSK-3&alpha
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 25 mM (5 mg/430 µl) Lösung von GSK-3-Inhibitor XVI, CHIR99021 (Kat.-Nr. 361559) in DMSO.
Other Notes
Mussmann, R., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 12030.
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes52, 588.
Bennett, C.N., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 30998.
Cline, G.W., et al. 2002.
Diabetes51, 2903.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GSK-3 Inhibitor XVI, CHIR99021
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)