Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 569,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
nSyn12, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, WB
Citations:
22
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
nSyn12, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
α-Synuclein, Mr 14,5 kDa
β-Synuclein, Mr 17 kDa
β-Synuclein, Mr 17 kDa
Application
Anti-Nitro-α/β-Synuclein-Antikörper, Klon nSyn12, ist ein Antikörper gegen Nitro-α/β-Synuclein zur Verwendung in WB, IH.
Biochem/physiol Actions
α-Synuclein nitriert an Tyr125 und Tyr136
β-Synuclein nitriert an Tyr130
β-Synuclein nitriert an Tyr130
Physical form
Format: Nicht aufgereinigt
Analysis Note
routinemäßig an rekombinantem, in vitro nitriertem Protein evaluiert
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?