Wichtige Dokumente
35-002
Sigma-Aldrich
STK-Antikörper, 20X
Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-MPPH, Anti-MPPH2, Anti-PKB-GAMMA, Anti-PKBG, Anti-PRKBG, Anti-RAC-PK-gamma, Anti-RAC-gamma, Anti-STK-2
Größe auswählen
237 μL
€ 573,00
€ 573,00
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
237 μL
€ 573,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 573,00
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AKT3(10000)
Immunogen
Eine proprietäre Formulierung, die STK-Antikörper in 20-facher Konzentration enthält und für KinEASE Fluoreszenz-Polarisierungs-Assays verwendet wird
Anwendung
STK-Antikörper, 20X, detektiert den STK-Gehalt und wurde zur Verwendung in IP publiziert und validiert.
Qualität
Wird regelmäßig als STK-Antikörper in KinEASE Fluoreszenz-Polarisierungs-Assays verwendet
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2