Fortfahren mit
345815
Gentamycin-Sulfat, sterilfiltrierte wässrige Lösung, zellkulturgetestet
Gentamicin sulfate is a broad-spectrum cell culture antibiotic that is non-toxic to viruses and mammalian cells at anti-bacterial and anti-mycoplasmal concentrations.
Synonym(e):
Gentamycin-Sulfat, sterilfiltrierte wässrige Lösung, zellkulturgetestet, NMD-Inhibitor II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
42020823
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
General description
Breitbandantibiotikum für Zellkulturen, das in antibakteriellen und antimykoplasmalen Konzentrationen nicht toxisch für Viren und Säugerzellen ist. Aufgrund seiner langen Haltbarkeit und langsamen Entwicklung einer bakteriellen Resistenz eignet es sich für langzeitige Virus- und Gewebekulturstudien. Besteht aus drei eng verwandten Verbindungen: Gentamycin C1, C1a und C2.
Breitbandantibiotikum für Zellkulturen, das in antibakteriellen und antimykoplasmalen Konzentrationen nicht toxisch für Viren und Säugerzellen ist. Aufgrund seiner langen Haltbarkeit und langsamen Entwicklung einer bakteriellen Resistenz
eignet es sich für langzeitige Virus- und Gewebekulturstudien. Besteht aus drei eng verwandten Verbindungen: Gentamycin C1, C1a und C2.
Physical form
Erhältlich als 50 mg/ml in H₂;O.
Preparation Note
Das Material ist autoklavierbar. Über einen großen pH-Bereich hinweg bei 37 °;C bis zu 15 Tage haltbar.
Other Notes
Montenez, J.P., et al. 1994. Toxicol. Lett.73, 201.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)