Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H40N2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
560.64
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
InChI key
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
General description
Ein Benzoquinoid-Antibiotikum, das als starker Inhibitor von pp60src-Tyrosinkinase fungiert. Geldanamycin weist antiproliferative und Anti-Tumor-Wirkungen auf. Hemmt die basale und Hypoxie-induzierte Expression von c-Jun (IC50 = 75 nM) und unterbindet den Hypoxie-induzierten Anstieg der c-Jun N-terminalen Kinase-Aktivität. Bindet an HSP90 und unterbricht den raf1-HSP90-Komplex, was zur Destabilisierung von Raf1 führt. Destabilisiert ebenfalls mutiertes p53-Protein bei einer Reihe von Brustkrebs-, Prostatakrebs- und Leukämie-Zelllinien. Hemmt die c-myc-Expression in Maus-Lymphoblastomzellen. Etwa um den Faktor 10 stärker als Herbimycin A (Katalognr. 375670).
Ein Benzoquinoid-Antibiotikum, das p60c-src-Tyrosinkinase und c-myc-Genexpression in Maus-Lymphoblastomzellen hemmt. Geldanamycin weist antiproliferative und Anti-Tumor-Wirkungen auf. Erschöpft schnell p185c-erbB2-Protein-Tyrosinkinase in Brustkrebszellen. Bindet an HSP90 und unterbricht den Raf1-HSP90-Komplex, was zur Destabilisierung von Raf1 führt. Hemmt die basale und Hypoxie-induzierte Expression von c-Jun (IC50 = 75 nM) und unterbindet den Hypoxie-induzierten Anstieg der c-Jun N-terminalen Kinase-Aktivität. Destabilisiert zudem nachweislich selektiv mutiertes p53-Protein bei einer Reihe von Brustkrebs-, Prostatakrebs- und Leukämie-Zelllinien.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
pc60c-svc-Tyrosinkinase
pc60c-svc-Tyrosinkinase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 75 nM zur Hemmung der basalen und Hypoxie-induzierten Expression von c-Jun
Preparation Note
Unmittelbar vor Gebrauch mit wässrigen Pufferlösungen verdünnen.
Other Notes
Vasilevskaya, I.A., and O’;Dwyer, P.J. 1999. Cancer Res.59, 3935.
Mimnaugh, E.G., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 22796.
Schulte, T.W., et al. 1996. Mol. Cell. Biol. 16, 5839.
Blagosklonny, M.V., et al. 1995. Oncogene11, 933.
Schnur, R.C., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 3806.
Whitesell, L., et all. 1994. Proc. Natl. Acad. USA91, 8324.
Yamaki, H., et al. 1989. J. Antibiot.42, 604.
Uehara, Y., et al. 1984. Mol. Cell. Biol.6, 2198.
Mimnaugh, E.G., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 22796.
Schulte, T.W., et al. 1996. Mol. Cell. Biol. 16, 5839.
Blagosklonny, M.V., et al. 1995. Oncogene11, 933.
Schnur, R.C., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 3806.
Whitesell, L., et all. 1994. Proc. Natl. Acad. USA91, 8324.
Yamaki, H., et al. 1989. J. Antibiot.42, 604.
Uehara, Y., et al. 1984. Mol. Cell. Biol.6, 2198.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?