Fortfahren mit
341310
FABP4-Inhibitor
The FABP4 Inhibitor, also referenced under CAS 300657-03-8, controls the biological activity of FABP4.
Synonym(e):
FABP4-Inhibitor, Adipocyt-Fettsäurebindungsprotein-Inhibitor, ((2ʹ-(5-Ethyl-3,4-Diphenyl-1H-Pyrazol-1-yl)(1,1ʹ-biphenyl)-3-yl)oxy)-Essigsäure, BMS309403, BMS-309403, BMS 309403
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H26N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 176,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL, methanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]3(nc(c(c3CC)c5ccccc5)c4ccccc4)c1c(cccc1)c2cc(ccc2)OCC(=O)O
InChI
1S/C31H26N2O3/c1-2-27-30(22-12-5-3-6-13-22)31(23-14-7-4-8-15-23)32-33(27)28-19-10-9-18-26(28)24-16-11-17-25(20-24)36-21-29(34)35/h3-20H,2,21H2,1H3,(H,34,35)
InChI key
SJRVJRYZAQYCEE-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Biphenylazolo-Oxyacetat, das als starker und selektiver Inhibitor des Adipozyt-Fettsäurebindungsproteins (aFABP/aP2) fungiert, indem die fettsäurebindende Tasche angezielt wird (Ki = <;2 nM in einem konkurrierend bindenden Assay mit 1,8-ANS), während die Affinität für Muskel- und Epidermis-FABP′;s erheblich niedriger liegt (Ki = 250 nM bzw. 350 nM). Blockiert nachweislich die Schaumzellen-Transformation und die zelluläre Expression der Entzündungsvermittler bei aP2-positiven, jedoch nicht aP2-negativen THP-1-Makrophagen in vitro und verbessert zudem den Glucosemetabolismus und die Insulinempfindlichkeit bei Mäusen in vivo.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Furuhashi, M., et al. 2007. Nature447, 959.
Sulsky, R., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem. Lett.17, 3511.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
420351444288565840
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c