Fortfahren mit
324412
Dynamin Inhibitor III, Phthaladyn-23
Synonym(e):
Dynamin Inhibitor III, Phthaladyn-23, 4-Chloro-2-((2-(3-nitrophenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carbonyl)-amino)-benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H12ClN3O7
Molekulargewicht:
465.80
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow to beige
solubility
DMSO: 7 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
A cell-permeable phthalimide compound that is reported to inhibit dynamin GTPase activity (IC50 = 17.4 and 63 µM using purified sheep brain dynamin I and recombinant dynamin II, respectively) in a GTP-competitive manner. Shown to block K+-induced SVE (synaptic vesicle endocytosis) of FM4-64 dye into rat brain synaptosomes (IC50 = 12.9 µM), while being ineffective at 30 µM against RME (receptor-mediated endocytosis) of transferrin into human osteosarcoma epithelial U2OS cells, presumably due to poor dynamin II inhibitory potency and/or rapid efflux and/or limited permeability in this cell line.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Odell, L.R., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 5267.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)