Fortfahren mit
322327
Diphtherie-Toxin, CRM-Mutante
Diphtheria Toxin, CRM197 Mutant, CAS 92092-36-9, is a nontoxic material with a glycine to glutamic acid mutation at amino acid 52 in fragment A, resulting in the complete loss of enzymatic activity.
Synonym(e):
Diphtherie-Toxin, CRM-Mutante
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
CRM197 ist ein nichttoxisches Diphtherietoxin, das bei Aminosäure 52 in Fragment A eine Glycin-zu-Glutaminsäure-Mutation aufweist, die zu einem vollständigen Verlust der Enzymaktivität führt. Katalysiert nicht die ADP-Ribosylierung des EF-2-Faktors. Immunologisch ist CRM197 identisch zum Wildtyp-Toxin.
Kreuzreaktiver Stoff zu Diphtherietoxin (CRM197). Ein nichttoxisches Diphtherietoxin, das bei Aminosäure 52 in Fragment A eine Glycin-zu-Glutaminsäure-Mutation aufweist, die zu einem vollständigen Verlust der Enzymaktivität führt. Hemmt dosisabhängig die Vermehrung von glatten Muskelzellen. Immunologisch ist CRM197 identisch zum Wildtyp-Toxin und ist als Trägerprotein für konjugierte Impfstoffe nützlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Mutant mit Verlust der Enzymaktivität zur Katalyse der ADP-Ribosylierung des EF-2-Faktors
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Physical form
Lyophilisiert aus 10 mM Natriumphosphatpuffer, 5 % Laktose, pH 7,4.
Preparation Note
Das chargenspezifische Rekonstitutionsvolumen entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Stammlösungen sind bei -70 °;C bis zu 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Einzel-Hauptbande mittels SDS-PAGE
Other Notes
Kusano, I., et al. 2001. Cell Struct. Funct.26, 279.
Kaefer, M., et al. 2000. J. Urol.163, 580.
Gupta, R.K., et al. 1997. Vaccine15, 1341.
Bixler, G.S., et al. 1989. Adv. Exp. Med. Biol.251, 175.
Giannini, G., et al. 1984. Nucleic Acids Res.12, 4063.
Uchida, T., et al. 1973. J. Biol. Chem. 248, 3851.
Pappenheimer, Jr., A.M., et al. 1972. Immunochem. 9, 891.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)