Fortfahren mit
28745-M
N⁶,2′-O-Dibutyryladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥95% (HPLC), lyophilized solid, PKA activator, Calbiochem®
Synonym(e):
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat, N⁶,O2′-Dibutyryl-, Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 534,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23N5O8P · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.37
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat, N⁶,O2′-Dibutyryl-, Natriumsalz, This Dibutyryl-cAMP, CAS 16980-89-5, is a cell-permeable cAMP analog that preferentially activates PKA.
description
RTECS - ES5055500
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(=O)CCC)[n]3c4ncnc(c4nc3)NC(=O)CCC)CO1)[O-]
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
General description
Natrium-N-6,2′-O-dibutyryl-Adenosin-3′,5′-zyklisches Phosphat (DBcAMP) kann die Produktion verschiedener Zytokine, wie Interleukin-6 (IL-6), IL-8 und transformierender Wachstumsfaktor-β, durch Keratinozyten und Fibroblasten stimulieren. Der Stoff kann die Neovaskularisation bei der Wundheilung beschleunigen, indem es möglicherweise die Anhäufung von endothelialen Vorläuferzellen (EPC) an den Wundstellen erhöht. DBcAMP spielt eine Schlüsselrolle bei der Auslösung verschiedener biologischer Wirkungen, darunter Zellproliferation, -differenzierung und -migration. Dibutyryl-cAMP (db-cAMP) kann eine akute pulmonale Gefäßschädigung durch Endotoxin verhindern und eine Ischämie/Reperfusionsschädigung in der Lunge von Ratten abschwächen. Es hemmt die Fibroblastenproliferation und die Kollagenproduktion. DBcAMP zeigt auch antifibrotische Effekte in vitro und in vivo.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PKA
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Wässrige Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 3 Tage lang und bei einer Temperatur von -20 °;C bis zu 3 Monate lang stabil. pH >;8,5 vermeiden.
Other Notes
Noveen, A., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.219, 180.
Tsai, C.H., et al. 1995. J. Cell. Physiol.164, 108.
Leszczynski, D., et al. 1994. Am. J. Pathol.145, 1265.
Miller, C., et al. 1994. J. Neurosci. Res.38, 56.
Hinko, A., and Soloff, M.S. 1993. Endocrinology 132, 126.
Ikeda, K., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1174.
Park, E.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 613.
Hei, Y-J., et al. 1991. Mol. Pharmacol. 39, 233.
Posternak, T., and Weimann, G. 1974. Methods Enzymol. 38, 399.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)