Merck
2711-10100
Millipore
NovaSeptum®-Zellkultur-Probenahmeeinheit
High Purity Application; 100 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materialien
316 stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
septum (Medical grade platinum-cured silicone)
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaSeptum®
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Anwendung
Bakterienzählung und Probenahmen aus Bioreaktoren
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany