Merck
262017
Sigma-Aldrich
APE1-Inhibitor III
The APE1 Inhibitor III controls the biological activity of APE1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
APE1-Inhibitor III, Apurinischer Endonuclease-1-Inhibitor III, Apurinischer/apyrimidinischer Endonuclease-1-Inhibitor III, N-(3-(1,3-Benzo[d]thiazol-2-yl)-6-Isopropyl-4,5,6,7-Tetrahydrothieno[2,3-c]pyridin-2-yl)acetamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21N3OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
brown
Löslichkeit
DMSO: 2.5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)N(CC1)CC2=C1C(C3=NC4=C(C=CC=C4)S3)=C(S2)NC(C)=O
InChI
1S/C19H21N3OS2/c1-11(2)22-9-8-13-16(10-22)25-18(20-12(3)23)17(13)19-21-14-6-4-5-7-15(14)24-19/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3,(H,20,23)
InChIKey
JMSPCTGDYFVMJZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Benzothiazolyltetrahydrothienopyridin-Verbindung, die als starker, konkurrierender und die aktive Stelle anzielender APE1-Inhibitor fungiert (IC50 = 2,0 µ;M bei einem fluoreszenzbasierten HTS-Assay und 12,0 µ;M bei einem Radiotracer-Inzisions-Assay). Blockiert bewiesenermaßen die APE1-Aktivität bei HEK293T- und HeLa-Zellextrakten (IC50 = 600 nM) und steigert die genomische AP-Stellen-Akkumulation. Steigert die Zytotoxizität von DNA-schädigenden Alkylierungsmittel bei HeLa-Zellen um den Faktor 3. Weist günstige pharmakokinetische Eigenschaften und wünschenswerte ADME-Attribute auf. Durchquert aufgrund seiner lipophilen Eigenschaften einfach die Blut-Hirn-Schranke und weist eine wünschenswerte Stabilität auf (t1/2 = 80 Minuten).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
APE1
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Rai, G., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 3101.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chaoxing Liu et al.
Nucleic acids research, 51(13), e73-e73 (2023-06-09)
Mitochondrial DNA (mtDNA) modifications play an emerging role in innate immunity and inflammatory diseases. Nonetheless, relatively little is known regarding the locations of mtDNA modifications. Such information is critically important for deciphering their roles in mtDNA instability, mtDNA-mediated immune and
Daniela Muoio et al.
Nature communications, 15(1), 2857-2857 (2024-04-03)
PARP2 is a DNA-dependent ADP-ribosyl transferase (ARTs) enzyme with Poly(ADP-ribosyl)ation activity that is triggered by DNA breaks. It plays a role in the Base Excision Repair pathway, where it has overlapping functions with PARP1. However, additional roles for PARP2 have
J-L Yang et al.
Neuropathology and applied neurobiology, 46(4), 375-390 (2019-10-20)
Accumulating studies have suggested that base excision repair (BER) is the major repair pathway of oxidative DNA damage in neurons, and neurons are deficient in other DNA repair pathways, including nucleotide excision repair and homologous recombination repair. However, some studies
Huimin Zhang et al.
Nature communications, 13(1), 4240-4240 (2022-07-23)
Anticancer drugs, such as camptothecin (CPT), trap topoisomerase I (TOP1) on DNA and form TOP1 cleavage complexes (TOP1cc). Alternative repair pathways have been suggested in the repair of TOP1cc. However, how these pathways work with TDP1, a key repair enzyme
Mrinal Srivastava et al.
EMBO reports, 21(6), e49123-e49123 (2020-04-21)
Replication across oxidative DNA lesions can give rise to mutations that pose a threat to genome integrity. How such lesions, which escape base excision repair, get removed without error during replication remains unknown. Our PCNA-based screen to uncover changes in