Fortfahren mit
256455-M
Big CHAP, Deoxy
A non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO. Has reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 8-16.
Synonym(e):
Big CHAP, Deoxy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H75N3O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
862.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
aggregation number
8 - 16
color
white
CMC
1.1 - 1.4 mM
solubility
water: 5%
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C42H75N3O15/c1-22(26-9-10-27-25-8-7-23-18-24(48)12-13-41(23,2)28(25)19-31(51)42(26,27)3)6-11-32(52)45(16-4-14-43-39(59)37(57)35(55)33(53)29(49)20-46)17-5-15-44-40(60)38(58)36(56)34(54)30(50)21-47/h22-31,33-38,46-51,53-58H,4-21H2,1-3H3,(H,43,59)(H,44,60
InChI key
OJSUWTDDXLCUFR-HGZMBBKESA-N
General description
Ein nicht-ionisches Detergens-Analog von CHAPS und CHAPSO. Weist reduzierte elektrostatische Interaktionen auf, die eine Anionenaustausch-Chromatografie auf DEAE-Cellulose nicht beeinträchtigen. Weist eine kritische Mizellenkonzentration (CMC) von 1,1 bis 1,4 mM und eine Aggregationszahl von 8-16 auf.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
324351494459324374
form
solid
form
crystalline solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
aggregation number
8 - 16
aggregation number
-
aggregation number
84
aggregation number
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
CMC
1.1 - 1.4 mM
CMC
130 μM
CMC
20 - 25 mM
CMC
300 μM
solubility
water: 5%
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c