Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N5NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.45
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
5711411
MDL number:
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI key
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
General description
Potentes β-Lactamase-resistentes Antibiotikum der Cephalosporin-Klasse. Wirkt gegen grampositive und gramnegative Organismen, einschließlich gramnegative anaerobe Organismen. Hemmt die Zellwandsynthese.
Biochem/physiol Actions
Cefotaxim hemmt die bakterielle Zellwand-Synthese durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine ??(PBP), wodurch der letzte Transpeptidierungsschritt der Peptidoglycansynthese in bakteriellen Zellwänden gehemmt wird. Folge davon ist die Lyse von Bakterien durch autolytische Enzyme.
Primärziel
Grampositive Bakterien
Grampositive Bakterien
Sekundärziel
Gramnegative Bakterien
Gramnegative Bakterien
Wirkungsweise: Hemmt Bakterienzellwand-Synthese.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Breitspektrum, dritte Generation Cephalosporin-Antibiotikum
Molinari, G., et al. 1991. J. Chemotherap.3, 6.
Vallee, F. und LeBel, M. 1991. Antimicrob. Agents Chemother.35, 2057.
Vallee, F. und LeBel, M. 1991. Antimicrob. Agents Chemother.35, 2057.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefotaxim Natriumsalz
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?