Fortfahren mit
219482
Caveolin-1-Gerüstdomänepeptid, zellpermeabel
Caveolin-1 scaffolding domain peptide (C1-SD82-101) fused at the N-terminus to the cell-permeable Antennapedia internalization sequence (43-58).
Synonym(e):
Caveolin-1-Gerüstdomänepeptid, zellpermeabel, AP-Cav, Pen-C1-SD, RQIKIWFQNRRMKWKK-DGIWKASFTTFTVTKYWFYR, Cavtratin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C228H335N61O49S
Molekulargewicht:
4746.54
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 299,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Caveolin-1-Gerüstdomänepeptid (C1-SD82–101), das am N-Terminus an die zellpermeable Antennapedia-Internalisierungssequenz (43–58) kondensiert ist. Dieses Peptid blockiert Berichten zufolge die eNOS-Aktivität und zelluläre NO-Freisetzung in vitro und reduziert Entzündungen und Tumorgenese in vivo. Caveolin-1 interagiert durch die C1-SD82–101-Sequenz mit verschiedenen lipidmodifizierten Signalisierungsliganden wie EGFR, eNOS, G-Protein-α-Untereinheiten, PKCα, H-Ras und Src.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
eNOS
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Bernatchez, P.N., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 761.
Williams, T.M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 51630.
Gratton, J.P., et al. 2003. Cancer Cell4, 31.
Sukumaran, S.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 50716.
Liu, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 10661.
Bucci, M., et al. 2000. Nat. Med.6, 1362.
Okamoto, T., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 5419.
H-Arg-Gln-Ile-Lys-Ile-Trp-Phe-Gln-Asn-Arg-Arg-Met-Lys-Trp-Lys-Lys-Asp-Gly-Ile-Trp-Lys-Ala-Ser-Phe-Thr-Thr-Phe-Thr-Val-Thr-Lys-Tyr-Trp-Phe-Tyr-Arg-OH
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207001573096480026
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c