Fortfahren mit
219012
Caspase-3 Inhibitor VII
The Caspase-3 Inhibitor VII, also referenced under CAS 745046-84-8, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-3 Inhibitor VII, 2-(4-Methyl-8-(morpholin-4-ylsulfonyl)-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[3,4-c]quinolin-2-yl)ethyl acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N3O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.46
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
potency
23 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C20H21N3O7S/c1-12-17-18(20(26)23(19(17)25)7-10-30-13(2)24)15-11-14(3-4-16(15)21-12)31(27,28)22-5-8-29-9-6-22/h3-4,11H,5-10H2,1-2H3
InChI key
MWXJJTMEUGWKKY-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable, non-peptidyl pyrroloquinoline compound that acts as a potent, reversible, and non-competitive inhibitor of caspase-3 (IC50 = 23 nM) with 10-100-fold greater selectivity. Shown to display higher anti-apoptotic activity than Z-VAD-FMK (Cat. No. 627610) in a model of Staurosporine- (Cat. No. 569397) induced apoptosis in human Jurkat T cells.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
capase-3
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Kravchenko, D.V., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 3680.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)