Fortfahren mit
204870-M
Komplement C3d, human
Complement C3d, Human is a native, 30 kDa polypeptide formed by the limited digestion of iC3b by trypsin or elastin. The binding of C3d to CR2 on B lymphocytes enhances B cell activation.
Synonym(e):
Komplementprotein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
€ 566,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
liquid
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
IgG, IgM, IgA, C5, Factor H, Factor I, trace
storage temp.
−70°C
General description
Native humane Komplementkomponente C3d. C3d wird durch den begrenzten Aufschluss von iC3b durch Trypsin oder Elastin gebildet. Die C3d-Region on C3 umfasst den Abschnitt des nativen C3-Moleküls, der eine kovalente Bindung mit Zieloberflächen, die von Komplement angegriffen werden, eingehen kann. C3d ist ein Polypeptid mit einer Molekülmasse von 30 kDa. Das Binden von C3d an CR2 (CD21)-Rezeptoren auf B-Lymphozyten verbessert die B-Zell-Aktivierung, die durch ein breites Spektrum von Reizen eingeleitet wird, erheblich.
Physical form
In PBS, pH-Wert 7,2.
Preparation Note
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Luxembourg, A.T. und Cooper, N.R. 1994. J. Immunol.153, 4448.
Lambris, J.D., et al. 1985. Proc. Natl. Acad. Sci. USA82, 4235.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
204860204881204863
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
IgG, IgM, IgA, C5, Factor H, Factor I, trace
impurities
IgG, IgA, IgM, C5, Factor H, or Factor I, trace
impurities
≤10% C3adesArg
impurities
IgG, IgA, IgM, C5, Factor H, or Factor I, trace
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c