Fortfahren mit
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Quality Level
Application
All
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4