Fortfahren mit
197228
BCRP Inhibitor IV, YHO-13351
The BCRP Inhibitor IV, YHO-13351 controls the biological activity of BCRP.
Synonym(e):
BCRP Inhibitor IV, YHO-13351, Diethylaminoacetic acid, 1-(5-(( Z)-2-cyano-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl)thiophen-2-yl)piperidin-4-yl ester, Methanesulfonate, Diethylaminoacetic acid, 1-(5-((Z)-2-cyano-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl)thiophen-2-yl)piperidin-4-yl ester, Methanesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H33N3O4S · xCH4O3S
Molekulargewicht:
483.62 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN(CC)CC)OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C(C=C3)=CC(OC)=C3OC)\C#N.[xCH3SO3H]
General description
An in vivo bioavailable (~87%; t1/2<5 mins. during p.o. and i.v. administration) and highly water soluble (>100 mg/ml) diethylaminoacetate prodrug of YHO-13177 (Cat. No. 197227) that reverses BCRP-mediated irinotecan resistance in P388/BCRP and HCT116/BCRP xenograft mouse models, and suppresses tumor growth and significantly enhances the survival (100 or 200 mg/kg, i.p.).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Yamazaki, R., et al. 2011. Mol. Cancer Ther.10, 1252.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)