Fortfahren mit
1.94939
Hydrazine hydrate
80%, for analysis EMPARTA®
Synonym(e):
Hydrazine hydroxide, Hydrazinium hydroxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352306
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hydrazine hydrate 80%, for analysis EMPARTA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7803-57-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)