Fortfahren mit
1.94505
2,2,4-Trimethylpentan
EMPLURA®
Synonym(e):
Isooctan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
1696876
MDL number:
Bp:
98-99 °C (lit.)
Vapor pressure:
41 mmHg ( 21 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
product line
EMPLURA®
autoignition temp.
745 °F
expl. lim.
6 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2,4-Trimethylpentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
540-84-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)