Fortfahren mit
1.93710
Strontiumnitrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Strontium nitrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Sr(NO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.63
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontiumnitrat
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)