Fortfahren mit
1.93686
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.39
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChI key
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)