Fortfahren mit
1.93663
Magnesiumchlorid Hexahydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Magnesium chloride hexahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumchlorid Hexahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)