Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AgNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.87
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
laboratory grade
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
laboratory grade
Quality Segment
vapor density
5.8 (vs air)
product line
EMPLURA®
form
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
density
4.350 g/cm3
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93600.0027: 25 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silbernitrat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?