Fortfahren mit
1.93500
Ammoniumhydroxid -Lösung
EMPLURA®
Synonym(e):
Ammoniak wässrig -Lösung, Ammoniakwasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35.05
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
laboratory grade
Quality Segment
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
form
liquid
expl. lim.
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
bp
37.7 °C/1,013 hPa
mp
-57.5 °C (-71.5 °F)
solubility
water: soluble
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93500.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93500.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93500.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
1.93500.9121: 105 L, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumhydroxid -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)