Fortfahren mit
1.93414
Hydrofluoric acid
EMPLURA®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
Packaging
1.93414.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrofluoric acid
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)