Fortfahren mit
1.93296
Ammoniumcer(IV)-sulfatdihydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
632.55
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93296.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93296.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumcer(IV)-sulfatdihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)