Fortfahren mit
1.93225
Kaliumnitrat
Synonym(e):
Potassium nitrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPARTA®
Quality Segment
SMILES string
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93225.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93225.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93225.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumnitrat
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)