Fortfahren mit
1.93100
Ammoniumhydroxid -Lösung
for analysis EMPARTA®
Synonym(e):
Ammoniak wässrig -Lösung, Ammoniakwasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35.05
UNSPSC Code:
12352305
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
laboratory grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
laboratory grade
Quality Segment
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
form
liquid
expl. lim.
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
bp
37.7  °C (at 1,013 hPa)
mp
′ -57.5  °C (-71.5°F)
solubility
water: soluble
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93100.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 1
1.93100.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93100.5021: 5 L, Minimum order quantity: 1
1.93100.9026: 25 L Minimum Order Quantity: 1
1.93100.9121: 100 L, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumhydroxid -Lösung
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)