Fortfahren mit
1.93014
Hydrofluoric acid 48%
for analysis EMPARTA® ACS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
storage temp.
room temp
Packaging
1.93014.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 16
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrofluoric acid 48%
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)