Fortfahren mit
1.93010
L-Ascorbinsäure
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
UNSPSC Code:
12352205
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
mp
190-194 °C (dec.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Packaging
1.93010.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93010.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)