Fortfahren mit
171272
AMPK-Aktivator VI, RSVA314
The AMPK Activator VI, RSVA314 modulates the biological activity of AMPK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
AMPK-Aktivator VI, RSVA314, RSVA314, AMPK-Signalaktivator VI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.38
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
>90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables Hydroxid, das AMPK indirekt durch einen CaMKKβ-abhängigen Signalweg, der Resveratrol (Katalognr. 554325) ähnelt, aktiviert, was zur Phosphorylierung von Thr-172 an der AMPKα2-Untereinheit führt. Dieser Aktivator fördert den lysosomalen Abbau von Amyloid-β in 3 Zelllinien nahezu 40-mal stärker als Resveratrol mit einem IC50 von 1–2 µmol/l. Eine Behandlung mit RSVA314 zu 1-3 µmol/l führt zur dosisabhängigen Hemmung der Phosphorylierung von 3 Proteinen, die der mTOR-Aktivierung nachgelagert sind, einschließlich p70S6K, Eukaryotic elongation factor-2 kinase (eEF2k) und ribsomales S6-Protein, und fördert eine robuste Steigerung der Phosphorylierung des Raptor-Proteins an Ser-792 in Western Blots. Bei den gleichen Konzentrationen ruft es, ebenfalls in Western Blots, eine starke, dosisabhängige Umwandlung des Leichtkette-3(LC3)-Proteins, ein Marker, der an der Einleitung der Autophagie beteiligt ist, von LC3-I und LC3-II hervor.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Vingtdeux, V., et al. 2011. FASEB J.25, 219.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)