Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Ba in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Verfallsdatum und ausführliche Informationen zu Spurenverunreinigungen, zu erhalten.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ba Certipur® | description 1000 mg Ba, (BaCl2 in 7% HCl) Titrisol® | description traceable to SRM from NIST Ce(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ce Certipur® | description traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Ba Certipur® |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable |
| grade certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 | agency - | agency suitable for EPA 200.7 | agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| product line Certipur® | product line Titrisol® | product line Certipur® | product line Certipur® |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
nwg
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?