Fortfahren mit
16-156
Protein A-Agarose, Fast Flow
Protein A Agarose, Fast Flow suitable for medium and low-pressure chromatography, immunoprecipitation and antibody purification.
Synonym(e):
Protein A resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.56
eCl@ss:
32160801
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
General description
Protein A ist ein Immunglobulin (Ig)-Bindungsprotein, das zum Aufreinigen großer Mengen IgG verwendet wird. Es bindet den Fc-Teil des Antikörpers an der CH2–CH3-Grenzfläche. Protein A-Agarose könnte für die Antikörperisolation bei niedrigem Druck geeignet sein.
Rekombinantes Protein A, das kovalent an hochgradig vernetzte 6%ige Agarose-Beads gebunden ist.
Bindungskapazität: 40 mg Human-IgG/ml Agarose
Application
Protein A-Agarose, Fast Flow wird in Immunpräzipitation und Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) eingesetzt.
Physical form
Steriles destilliertes Wasser mit 0,01 % Thimerosal
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunpräzipitation beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein A-Agarose, Fast Flow
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
54-64-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)