Fortfahren mit
1.52033
Chromolith® Guard Cartridge Holder for HPLC Guard-Columns
L × I.D. 10 mm x 4.6 mm HPLC Guard Cartridge holder
Synonym(e):
Chromolith® 10-4.6 guard cartridge holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
eCl@ss:
32110501
Matrix:
highly porous
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chromolith® Vorsäulenhalter, L × I.D. 10 mm x 4.6 mm guard cartridge holder
Quality Segment
product line
Chromolith®
feature
endcapped: no
parameter
400 bar pressure
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
1 cm × 4.6 mm
matrix
highly porous
storage temp.
no temp limit
General description
The Chromolith® 10-4.6 guard cartridge holder is pressure stable up to 400 bar and made of Stainless Steel. The holder is suitable to connect any Chromolith® guard cartridge of 10 mm length and 4.6 mm I.D. to an analytical Chromolith® HPLC column.
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Legal Information
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromolith® Vorsäulenhalter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)