Please refer to the attached image for basic column care instructions. For a full copy of this guide, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 838,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
NH2, NH2 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 838,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L8
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
4.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
NH2, NH2 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Kartusche
LiChrospher® NH2 weist polare und hydrophobe Eigenschaften auf, und kann für Normalphasen-, Umkehrphasen- und Ionenaustausch-Chromatographie eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind die Abscheidung von Kohlenhydraten mittels Umkehrphasen-Chromatographie oder die Abscheidung von Nukleotiden mittels Ionenaustausch-Chromatographie. Dieses Sorbens befindet sich in einer LiChroCART 250-4 HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Application
- α-Naphtholbenzein based heterocyclic sensor for detection of Cu(II) ions: In dieser Studie wird eine neue Anwendung von 1-Naphtholbenzein als Fluoreszenzsensor für den Nachweis von Kupferionen in verschiedenen Umweltproben vorgestellt. Das heterozyklische Design erhöht die Empfindlichkeit und Selektivität und macht es wertvoll für Echtzeitüberwachung und ökologische Studien. Diese Innovation bringt nicht nur das Gebiet der chemischen Sensoren voran, sondern trägt auch zur Umweltchemie bei, indem sie ein Werkzeug zum Nachweis von potenziell toxischen Metallionen bereitstellt (Saini et al., 2024).
Analysis Note
Druck: ≤ 60 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 45000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8–1,7
k′-Wert (2-Nitrotoluol): 0,8–1,8
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 45000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8–1,7
k′-Wert (2-Nitrotoluol): 0,8–1,8
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) LiChroCART™ 250-4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
이 컬럼의 세척 방법 및 저장 방법이 궁금합니다. I wonder this column's storage and washing solution.
1 answer