Wichtige Dokumente
1.50208
Supelco
LiChrospher® RP-4 ADS LiChroCART 25-4
pkg of 3 cartridges
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
Produktlinie
LiChrospher®
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 3 cartridges
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
3 HPLC-Kartuschen
LiChrospher® ADS ermöglicht die vollautomatische, LC-integrierte Probenvorbereitung von hydrophoben, niedermolekularen Analyten aus unbehandelten Proben wie Serum, Milch, Fermentationsbrühe oder Homogenaten in Lebensmittel. Die Anreicherung basiert auf zwei chromatographischen Prozessen, Umkehrphasen- und Ausschlusschromatographie, da LiChrospher ADS-Sorptionsmittel kugelförmige Kieselgelpartikel (25µm) mit Diol-Modifizierung an der Außenfläche und Akryl-Modifizierung an der Innenfläche der Poren (ID: 6 nm) sind. Abhängig von der Hydrophobizität des Analyten sind drei Arten von Vorsäulen erhältlich: C-4, C-8 und C-18.
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 5 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 3000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,8
k′-Wert (Toluol): ≥ 0,3
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany