Merck
1.50142
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
Purospher® RP-18 (5 µm)
Größe auswählen
1 UNIT
€ 990,00
€ 990,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
€ 990,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
€ 990,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Produktbezeichnung
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 125-4, L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
18.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
Purospher® RP-18 wurde für die Trennung von problematischen basischen Verbindungen mit einfachen neutralen Eluenten entwickelt. Außerdem gestattet Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18 die Trennung von hydrophilen Verbindungen mit einer wässrigen Mobilphase. Grundlage von Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18 ist ein hochreines, metallfreies Kieselgel. Die mehrstufige chemische Modifizierung und Deaktivierung der Oberfläche ermöglicht eine Elution von basischen und chelierenden Verbindungen ohne Peak-Tailing. Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18 ist nicht für die Trennung saurer Verbindungen geeignet. Die gute chemische Stabilität von Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18 ermöglicht die Anwendung von Bedingungen der mobilen Phase bei einem pH-Wert von 8 über einen langen Zeitraum. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 70 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 70000
Symmetrie (Toluol): 0,8-1,4
k′-Wert (Toluol): ≥ 1,0
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany