14-763
Tie2 (R849W) Protein, active, 10 µg
About This Item
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Qualität
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable