Wichtige Dokumente
14-677-M
Sigma-Aldrich
PRKX Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length, human PRKX, for use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
€ 371,00
€ 371,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
€ 371,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
€ 371,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 44.7 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... PRKX(5613)
Allgemeine Beschreibung
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length, human PRKX
Biochem./physiol. Wirkung
Protein Target: PrKX
Qualität
routinely evaluated by phosphorylation of PAKtide
Sonstige Hinweise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
PKA/PrKX activity is a modulator of AAV/adenovirus interaction.
Di Pasquale, Giovanni and Chiorini, John A
The Embo Journal, 22, 1716-1724 (2003)