Fortfahren mit
1.46762
TGE Agar
ReadyPlate, plate diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 150 plate and EZ-PAK membrane filter, suitable for microbiology
Synonym(e):
ReadyPlate 55 KIT TGE Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Segment
agency
ISO
sterility
sterile
form
plate
feature
ready-to-use
packaging
box of 150 plate and EZ-PAK membrane filter
manufacturer/tradename
ReadyPlate
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
plate diam.
55 mm
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
filtration
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
Application: Enumeration of total viable count, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate and EZ PAK membrane filter (150 sets per box)
Synonym: Tryptone Glucose Extract Agar, Tryptone Glucose Meat Extract Agar
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TGE Agar
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)