Fortfahren mit
1.46697
TSA mit Neutralisationsmittel A
Neutralizer A, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten, CASO-Agar, Casein-Sojaaufschluss-Agar mit Neutralisationsmittel, TSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106231
Composition:
Neutralizer A
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate (ready-to-use; with safety lock)
feature
ready-to-use
composition
Neutralizer A
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea
storage condition
protect from light (Tightly closed. Dry)
plate diam.
55 mm
color
yellow to yellow-orange
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Enthemmer A ICR+ wurde für den Nachweis der Gesamtkeimzahl aerober und anaerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen und Personal in Reinräumen und Isolatoren konzipiert. Er wird zur Kultivierung und Isolation eines breiten Spektrums von Bakterien, Hefen und Schimmel eingesetzt. Die Enthemmer-A-Platte enthält eine Mischung aus Neutralisatoren, die potenzielle Rückstände von Desinfektionsmitteln, die Wirkstoffe wie Alkohol (Ethanol oder Isopropylalkohol), Aldehyde, Glucoprotamine, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure, Phenole und quaternäre Ammoniakverbindungen sowie Polyhexamethylenbiguanide enthalten, inaktivieren. Zusätzlich werden die ICRplus (plus oder „+“)-Platten mit einem verschließbaren Deckel zum sicheren Transport nach der Probenahme ohne Risiko, den Deckel zu verlieren sowie zur aeroben (geschlossene Position) und anaeroben (belüftete Position) Inkubation geliefert.
Application
Die Enthemmer-A-Platte wird zur Kultivierung und Isolation eines breiten Spektrums von Bakterien, Hefen und Schimmel eingesetzt. Die Medien finden durch das Bestimmen der Gesamtkeimzahl aerober und anaerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen und Personal in Isolatoren und Reinräumen Anwendung beim Umgebungsmonitoring
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.465381.465391.46552
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi, molds, yeasts
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
plate diam.
55 mm
plate diam.
55 mm
plate diam.
55 mm
plate diam.
55 mm
form
plate (ready-to-use; with safety lock)
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
plate
feature
ready-to-use
feature
lid ICR Plus Selective: lockable, ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 200 ea, box of 20 ea
packaging
triple packed of 20 and 200 plates
packaging
pkg of 10 plates triple packed
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TSA mit Neutralisationsmittel A
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Questions
  1. Referring to product 1.46697 (.0020 and 0200) with neutralizer A: what is the exact composition of neutralizer A?
    1 answer
    1. The composition of the neutralizer A used in the formulation of 1466970020 and 1466970120 is proprietary and cannot be disclosed. While the composition cannot be disclosed, this mixture neutralizes a broad range of disinfectants such as hydrogen peroxide, sodium hypochlorite, alcohols, quaternary ammonium compounds. The full neutralizer inactivation capabilities of this neutralizer A can be reviewed in our validation report, available on demand.